Merck
SY3H95ECD8C2
Synthonix Corporation
Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylmethanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.64
MDL番号:
Iupac Name
imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylmethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9N3.ClH/c9-5-7-6-11-4-2-1-3-8(11)10-7;/h1-4,6H,5,9H2;1H
InChI Key
OZPNTMFDCPEVJX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/49626.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49626.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)