Merck
SY3H95ECD8A8
Synthonix Corporation
Imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
162.15
MDL番号:
Iupac Name
imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H6N2O2/c11-8(12)6-2-1-4-10-5-3-9-7(6)10/h1-5H,(H,11,12)
InChI Key
WHOCKNWCRFHEMH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0411.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0411.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)