Merck
SY3H95ECD814
Synthonix Corporation
Ethyl pyrrolo[1,2-c]pyrimidine-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.2
MDL番号:
Iupac Name
ethyl pyrrolo[1,2-c]pyrimidine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-2-14-10(13)9-6-8-4-3-5-12(8)7-11-9/h3-7H,2H2,1H3
InChI Key
RUBOVOPFBPEEJU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/52322.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/52322.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)