Merck
SY3H95ECD80F
Synthonix Corporation
Ethyl 7-hydroxypyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.19
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 7-hydroxypyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H9N3O3/c1-2-15-9(14)6-5-10-7-3-4-11-12(7)8(6)13/h3-5,13H,2H2,1H3
InChI Key
NVDWGKJXHWMJEU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to light-yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/51735.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/51735.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)