Merck
SY3H95ECD7EF
Synthonix Corporation
Ethyl 5-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
270.09
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 5-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H8BrN3O2/c1-2-15-9(14)6-5-11-13-4-3-7(10)12-8(6)13/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
GLGUBYKOBKOKHR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/36752.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/36752.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)