Merck
SY3H95ECD7D9
Synthonix Corporation
Ethyl 4-bromopyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
269.1
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 4-bromopyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9BrN2O2/c1-2-15-10(14)8-6-9-7(11)4-3-5-13(9)12-8/h3-6H,2H2,1H3
InChI Key
PJTPSVFSKTXWSU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/14201.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/14201.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)