Merck
SY3H95ECD792
Synthonix Corporation
5,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.19
MDL番号:
Iupac Name
5,7-dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H9N3O2/c1-5-3-6(2)12-8(11-5)7(4-10-12)9(13)14/h3-4H,1-2H3,(H,13,14)
InChI Key
UWWGTDIBDPROEH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/51731.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51731.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)