Merck
SY3H95ECD734
Synthonix Corporation
6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazinemethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.6
MDL番号:
Iupac Name
(6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazin-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H6ClN3O/c8-6-1-2-7-9-5(4-12)3-11(7)10-6/h1-3,12H,4H2
InChI Key
NNACWOFKWGHMIQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/5641.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/5641.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)