Merck
SY3H95ECD705
Synthonix Corporation
6-Chloro-2-chloromethylimidazo[1,2-b]pyridazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
202.04
MDL番号:
Iupac Name
6-chloro-2-(chloromethyl)imidazo[1,2-b]pyridazine
Inchi Code
1S/C7H5Cl2N3/c8-3-5-4-12-7(10-5)2-1-6(9)11-12/h1-2,4H,3H2
InChI Key
YMOUUAKORLOHCD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/3377.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/3377.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)