Merck
SY3H95ECD697
Synthonix Corporation
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-8-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.05
MDL番号:
Iupac Name
6-bromoimidazo[1,2-a]pyridin-8-amine
Inchi Code
1S/C7H6BrN3/c8-5-3-6(9)7-10-1-2-11(7)4-5/h1-4H,9H2
InChI Key
NBHRWSCVWCCKDN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/5290.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/5290.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)