Merck
SY3H95ECD62A
Synthonix Corporation
6-Bromo-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.05
MDL番号:
Iupac Name
6-bromo-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C7H6BrN3/c1-5-2-7-9-3-6(8)4-11(7)10-5/h2-4H,1H3
InChI Key
JUWPPXBKRXAJMY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/15388.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/15388.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)