Merck
SY3H95ECD625
Synthonix Corporation
4-Amino-7-bromo-pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.04
MDL番号:
Iupac Name
7-bromopyrrolo[1,2-f][1,2,4]triazin-4-amine
Inchi Code
1S/C6H5BrN4/c7-5-2-1-4-6(8)9-3-10-11(4)5/h1-3H,(H2,8,9,10)
InChI Key
YGCJBESZJIGDMP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/1196.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/1196.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)