Merck
SY3H95ECD60F
Synthonix Corporation
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.04
MDL番号:
Iupac Name
3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H4BrN3/c9-7-4-11-8-2-1-6(3-10)5-12(7)8/h1-2,4-5H
InChI Key
UOQHWNPVNXSDDO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/12661.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/12661.html