Merck
SY3H95E5E33A
Synthonix Corporation
2-(pyrrolidin-3-ylmethoxy)benzonitrile hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
238.72
MDL番号:
Iupac Name
2-(pyrrolidin-3-ylmethoxy)benzonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H14N2O.ClH/c13-7-11-3-1-2-4-12(11)15-9-10-5-6-14-8-10;/h1-4,10,14H,5-6,8-9H2;1H
InChI Key
YNQKDNYYYPRDKH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62580.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62580.html