Merck
SY3H95E5E093
Synthonix Corporation
Ethyl 2-oxo-2-(2-oxocyclohexyl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.22
MDL番号:
Iupac Name
ethyl oxo(2-oxocyclohexyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H14O4/c1-2-14-10(13)9(12)7-5-3-4-6-8(7)11/h7H,2-6H2,1H3
InChI Key
SIQOFNOENHOIFT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/65028.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65028.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)