Merck
SY3H95E5E046
Synthonix Corporation
Ethyl 3-oxo-3-(tetrahydrofuran-2-yl)propanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.21
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 3-oxo-3-tetrahydro-2-furanylpropanoate
Inchi Code
1S/C9H14O4/c1-2-12-9(11)6-7(10)8-4-3-5-13-8/h8H,2-6H2,1H3
InChI Key
DVSIOGDCWXTPTK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Red-brown Liquid
Product Link
https://synthonix.com/50451.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/50451.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)