Merck
SY3H95E5DFEA
Synthonix Corporation
1-(2,6-Dichloropyridin-3-yl)ethan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.04
MDL番号:
Iupac Name
1-(2,6-dichloropyridin-3-yl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C7H7Cl2NO/c1-4(11)5-2-3-6(8)10-7(5)9/h2-4,11H,1H3
InChI Key
CPMIHFQQLSYKOZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63331.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63331.html