Merck
SY3H95E5DE44
Synthonix Corporation
tert-Butyl 4-(2-cyano-2-hydroxyethyl)piperidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
254.33
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-(2-cyano-2-hydroxyethyl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H22N2O3/c1-13(2,3)18-12(17)15-6-4-10(5-7-15)8-11(16)9-14/h10-11,16H,4-8H2,1-3H3
InChI Key
FVBVBNNQZAWHNR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/65975.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65975.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)