Merck
SY3H95E5DE24
Synthonix Corporation
1-tert-Butyl 2-methyl 2-(chloromethyl)pyrrolidine-1,2-dicarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
277.75
MDL番号:
Iupac Name
1-tert-butyl 2-methyl 2-(chloromethyl)-1,2-pyrrolidinedicarboxylate
Inchi Code
1S/C12H20ClNO4/c1-11(2,3)18-10(16)14-7-5-6-12(14,8-13)9(15)17-4/h5-8H2,1-4H3
InChI Key
WIMCDPQKIZDLLF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/65318.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65318.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)