Merck
SY3H95E5DE12
Synthonix Corporation
tert-Butyl 2-(1H-imidazol-2-yl)pyrrolidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
237.3
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 2-(1H-imidazol-2-yl)pyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H19N3O2/c1-12(2,3)17-11(16)15-8-4-5-9(15)10-13-6-7-14-10/h6-7,9H,4-5,8H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI Key
GHITWFDHFOLATC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64769.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64769.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)