Merck
SY3H95E5DDEE
Synthonix Corporation
2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[d]thiazole-6-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
298.36
MDL番号:
Iupac Name
2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[d]thiazole-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H18N2O4S/c1-13(2,3)19-12(18)15-11-14-8-5-4-7(10(16)17)6-9(8)20-11/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,16,17)(H,14,15,18)
InChI Key
GVHQFEJYCMAKHM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63188.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63188.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)