Merck
SY3H95E5DDB0
Synthonix Corporation
tert-butyl 5-fluoro-2,7-diazaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
244.31
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 5-fluoro-2,7-diazaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H21FN2O2/c1-11(2,3)17-10(16)15-5-4-12(7-14-8-12)9(13)6-15/h9,14H,4-8H2,1-3H3
InChI Key
OBCVGYCZSFSHTM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/59746.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/59746.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)