Merck
SY3H95E5DBD9
Synthonix Corporation
2-Acetylamino-3-(2-quinolon-4-yl)propionic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
274.28
MDL番号:
Iupac Name
N-acetyl-3-(2-oxo-1,2-dihydro-4-quinolinyl)alanine
Inchi Code
1S/C14H14N2O4/c1-8(17)15-12(14(19)20)6-9-7-13(18)16-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7,12H,6H2,1H3,(H,15,17)(H,16,18)(H,19,20)
InChI Key
XVCNPVJWQKMATF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/67149.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/67149.html