Merck
SY3H95E5DB9E
Synthonix Corporation
2-(Aminomethyl)pyrrolidine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
173.08
MDL番号:
Iupac Name
2-pyrrolidinylmethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C5H12N2.2ClH/c6-4-5-2-1-3-7-5;;/h5,7H,1-4,6H2;2*1H
InChI Key
QZRLFKCODRAOAY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60830.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/60830.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)