Merck
SY3H94E1CBCB
Synthonix Corporation
n-Octadecylzinc bromide, 0.50 M in THF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
398.79
MDL番号:
Iupac Name
bromo(octadecyl)zinc
Inchi Code
1S/C18H37.BrH.Zn/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2;;/h1,3-18H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
JQNWQGPXQZOWEP-UHFFFAOYSA-M
保管温度
Refrigerator
Purity
0.50
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solution
Product Link
https://synthonix.com/73289.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)