Merck
SY3H94E1CB17
Synthonix Corporation
3,4-Difluorophenylzinc iodide, 0.50 M in THF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
305.38
MDL番号:
Iupac Name
(3,4-difluorophenyl)(iodo)zinc
Inchi Code
1S/C6H3F2.HI.Zn/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1,3-4H;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
TWZLRXGBZMARAC-UHFFFAOYSA-M
保管温度
Refrigerator
Purity
0.50
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solution
Product Link
https://synthonix.com/73181.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)