Merck
SY3H94E1CAE0
Synthonix Corporation
4-Chloro-3-fluorophenylzinc iodide, 0.50 M in THF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
321.84
MDL番号:
Iupac Name
(4-chloro-3-fluorophenyl)(iodo)zinc
Inchi Code
1S/C6H3ClF.HI.Zn/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1,3-4H;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
PNEBEOHSZPQLJH-UHFFFAOYSA-M
保管温度
Refrigerator
Purity
0.50
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solution
Product Link
https://synthonix.com/73228.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)