Merck
SY3H7CF2B28D
Synthonix Corporation
Methyl 4-chloro-8-methoxyquinoline-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
251.67
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-chloro-8-methoxyquinoline-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H10ClNO3/c1-16-10-5-3-4-7-8(13)6-9(12(15)17-2)14-11(7)10/h3-6H,1-2H3
InChI Key
PJTUWNXMLLXTKG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64018.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64018.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)