Merck
SY3H7CF2B27F
Synthonix Corporation
Methyl 3-bromo-5-formyl-4-hydroxybenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
259.06
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-bromo-5-formyl-4-hydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C9H7BrO4/c1-14-9(13)5-2-6(4-11)8(12)7(10)3-5/h2-4,12H,1H3
InChI Key
XHKGRKFKESLQFV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63904.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63904.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)