Merck
SY3H7CF2B272
Synthonix Corporation
Methyl 4-chloro-6-methoxynicotinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.61
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-chloro-6-methoxynicotinate
Inchi Code
1S/C8H8ClNO3/c1-12-7-3-6(9)5(4-10-7)8(11)13-2/h3-4H,1-2H3
InChI Key
WAYNSSWMZJRJKH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63832.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/63832.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)