Merck
SY3H7CF2B260
Synthonix Corporation
Methyl 5-oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.23
MDL番号:
Iupac Name
methyl 5-oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H12O3/c1-15-12(14)10-6-2-5-9-8(10)4-3-7-11(9)13/h2,5-6H,3-4,7H2,1H3
InChI Key
DFNWPCQCKKLLPR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63738.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/63738.html