Merck
SY3H7CF2B237
Synthonix Corporation
Methyl 4-bromo-2,6-dichlorobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
283.94
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-bromo-2,6-dichlorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H5BrCl2O2/c1-13-8(12)7-5(10)2-4(9)3-6(7)11/h2-3H,1H3
InChI Key
JEOFIYOVYSTDJH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63449.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63449.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)