Merck
SY3H7CF2B18B
Synthonix Corporation
6-Methoxypyrazine-2-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
153.14
MDL番号:
Iupac Name
6-methoxy-2-pyrazinecarboxamide
Inchi Code
1S/C6H7N3O2/c1-11-5-3-8-2-4(9-5)6(7)10/h2-3H,1H3,(H2,7,10)
InChI Key
UUXPHCXTKJQYKP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63359.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63359.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)