Merck
SY3H7CF2B088
Synthonix Corporation
1-((2R,6S)-6-(Hydroxymethyl)morpholin-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.22
MDL番号:
Iupac Name
1-((2R,6S)-6-(hydroxymethyl)morpholin-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
Inchi Code
1S/C9H13N3O4/c13-5-6-3-10-4-8(16-6)12-2-1-7(14)11-9(12)15/h1-2,6,8,10,13H,3-5H2,(H,11,14,15)/t6-,8+/m0/s1
InChI Key
IDNAQZWHCIFRFA-POYBYMJQSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/63629.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/63629.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)