Merck
SY3H7CF2AF19
Synthonix Corporation
Ethyl 4-chloro-1,7-naphthyridine-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
236.66
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 4-chloro[1,7]naphthyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H9ClN2O2/c1-2-16-11(15)9-5-8(12)7-3-4-13-6-10(7)14-9/h3-6H,2H2,1H3
InChI Key
XXWINXGVBMPCCQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64047.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/64047.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)