Merck
SY3H7CF29152
Synthonix Corporation
2,4-Dioxaspiro[5.5]undec-8-ene, 3-(2-furanyl)-
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.27
MDL番号:
Iupac Name
3-(furan-2-yl)-2,4-dioxaspiro[5.5]undec-8-ene
Inchi Code
1S/C13H16O3/c1-2-6-13(7-3-1)9-15-12(16-10-13)11-5-4-8-14-11/h1-2,4-5,8,12H,3,6-7,9-10H2
InChI Key
ODVKSTFPQDVPJZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64065.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64065.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)