Merck
SY3H7CF29147
Synthonix Corporation
5,6-Dichloro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.03
MDL番号:
Iupac Name
5,6-dichloro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4Cl2N2/c8-4-3-6-5(1-2-10-6)11-7(4)9/h1-3,10H
InChI Key
CXIHYPCWVXNKAP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63997.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/63997.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)