Merck
SY3H7CF29146
Synthonix Corporation
5,6-Dibromo-1H-indole-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
318.95
MDL番号:
Iupac Name
5,6-dibromo-1H-indole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H5Br2NO2/c10-6-1-4-5(9(13)14)3-12-8(4)2-7(6)11/h1-3,12H,(H,13,14)
InChI Key
ZUKDDHPPAUVCRA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63989.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/63989.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)