Merck
SY3H7CF2904E
Synthonix Corporation
2-Chloro-3-methoxyaniline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.06
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-3-methoxyaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8ClNO.ClH/c1-10-6-4-2-3-5(9)7(6)8;/h2-4H,9H2,1H3;1H
InChI Key
FFLQWMDYINEUQC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64073.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/64073.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)