Merck
SY3H7CF29025
Synthonix Corporation
2-Chloro-1-iodo-4-methoxybenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
268.48
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-1-iodo-4-methoxybenzene
Inchi Code
1S/C7H6ClIO/c1-10-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4H,1H3
InChI Key
MGBVHCKCKXFVLF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/63668.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63668.html