Merck
SY3H7CF28FBF
Synthonix Corporation
3-Chloro-2-fluoro-5-iodobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
300.46
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-2-fluoro-5-iodobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3ClFIO2/c8-5-2-3(10)1-4(6(5)9)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
InChI Key
XEKLXXFYOXTQJZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63470.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63470.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)