Merck
SY3H7CF28F9C
Synthonix Corporation
(4aR,7aS)-4-Benzyloctahydropyrrolo[3,4-b][1,4]oxazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.3
MDL番号:
Iupac Name
(4aR,7aS)-4-benzyloctahydropyrrolo[3,4-b][1,4]oxazine
Inchi Code
1S/C13H18N2O/c1-2-4-11(5-3-1)10-15-6-7-16-13-9-14-8-12(13)15/h1-5,12-14H,6-10H2/t12-,13+/m1/s1
InChI Key
GXVSLYAKJGKRCK-OLZOCXBDSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/69826.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/69826.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)