Merck
SY3H7CF28EA5
Synthonix Corporation
3-Bromo-5-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
239.07
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-5-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O/c1-6-3-2-4-8-11-7(5-13)9(10)12(6)8/h2-5H,1H3
InChI Key
RDLLEKDOCVQUED-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63878.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63878.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)