Merck
SY3H7CF28EA1
Synthonix Corporation
tert-Butyl (3-bromo-5-iodophenyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
398.04
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (3-bromo-5-iodophenyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H13BrINO2/c1-11(2,3)16-10(15)14-9-5-7(12)4-8(13)6-9/h4-6H,1-3H3,(H,14,15)
InChI Key
KQAOZWJVDKYOEX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63855.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/63855.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)