Merck
SY3H7CF28E3B
Synthonix Corporation
6-Benzylpyridin-3-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.23
MDL番号:
Iupac Name
6-benzylpyridin-3-ol
Inchi Code
1S/C12H11NO/c14-12-7-6-11(13-9-12)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-7,9,14H,8H2
InChI Key
SSMQDOOSQWULCT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63773.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63773.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)