Merck
SY3H7CF28DEB
Synthonix Corporation
5-Bromo-1-chloro-3-fluoro-2-iodobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
335.34
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-1-chloro-3-fluoro-2-iodobenzene
Inchi Code
1S/C6H2BrClFI/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H
InChI Key
WQAABVMKMRFARY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63473.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63473.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)