Merck
SY3H6E416CCE
Synthonix Corporation
3-Oxo-2-azabicyclo[2.2.1]heptan-2-carboxylic acid tert-butyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.26
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 3-oxo-2-azabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H17NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-5-4-7(6-8)9(12)13/h7-8H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
JGKYCLQDFDRUQJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64605.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/64605.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)