Merck
SY3H6E416CCC
Synthonix Corporation
7-Oxaspiro[3.5]nonane-1,3-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
154.17
MDL番号:
Iupac Name
7-oxaspiro[3.5]nonane-1,3-dione
Inchi Code
1S/C8H10O3/c9-6-5-7(10)8(6)1-3-11-4-2-8/h1-5H2
InChI Key
ODRKWEAZLVDHNM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64409.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64409.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)