Merck
SY3H6E416C71
Synthonix Corporation
3a,4,7,7a-Tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.15
MDL番号:
Iupac Name
3a,4,7,7a-tetrahydro-2-benzofuran-1,3-dione
Inchi Code
1S/C8H8O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-2,5-6H,3-4H2
InChI Key
KMOUUZVZFBCRAM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/69201.html
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/69201.html