Merck
SY3H6E416B7F
Synthonix Corporation
1-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)cyclobutane-1-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.21
MDL番号:
Iupac Name
1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]cyclobutanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C12H10F3N/c13-12(14,15)10-4-1-3-9(7-10)11(8-16)5-2-6-11/h1,3-4,7H,2,5-6H2
InChI Key
JOXWRFGWGJDQAK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63055.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63055.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)